Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시약 리저버, 175 ml
Reagent reservoir, Transparent
  391-0625
VWR®, 시약 리저버, 175 ml
  391-0625
VWR®, 시약 리저버, 175 ml
VWR®, 시약 리저버, 175 ml
Reagent reservoir, Transparent
1 * 10 items
뚜껑이 있는 눈금이 새겨진 폴리프로필렌 시약 리저버 175 ml. 독특한 V자형 바닥은 무용 부피를 줄입니다.
  • 쉽게 열리는 잠금 뚜껑
  • 25, 50, 75, 100, 125 및 150 ml
  • 우수한 내화학성 (PP)
  • 쌓을 수 있음
오토클레이브 가능.
  • Colour:
    Transparent
  • 설명:
    Reagent reservoir