Orders LinkContactUsLinkComponent
벤치탑 냉각/가열 인큐베이터
Cooling and heating incubator
  VWRA390-1354
벤치탑 냉각/가열 인큐베이터
  VWRA390-1354
벤치탑 냉각/가열 인큐베이터
벤치탑 냉각/가열 인큐베이터
Cooling and heating incubator
1 * 1 items
인큐베이터는 주변 온도 -15 ~ +60 °C의 광범위한 제어로 안정적이고 신뢰할 수 있는 온도를 제공합니다.
  • -15 ℃에서부터 60 ℃까지의 디지털 온도 제어
  • 적은 설치 공간, 최소한의 벤치 공간 필요
  • 최대 2L의 여러 유형의 플라스크 수용
  • 소형 쉐이커, 믹서 및 다른 기기를 설치하기 위한 내부 전원 콘센트
인큐베이터는 소형 쉐이커 및 믹서용 내부 전원 콘센트와 함께 제공되며 최대 2L의 다양한 용량을 수용할 수 있습니다. 이 인큐베이터는 정밀한 결과를 제공하도록 설계되었습니다.
인큐베이터는 소형 쉐이커 및 믹서용 내부 전원 콘센트와 함께 제공되며 최대 2L의 다양한 용량을 수용할 수 있습니다. 이 인큐베이터는 정밀한 결과를 제공하도록 설계되었습니다.
 : 액세서리 없이 제공됩니다.
  • Seq:
    001
  • Type:
    Cooling and heating incubator
  • Cat. No.:
    VWRA390-1354
  • Temperature fluctuation (time):
    0.5 °C @ 37 °C
  • Temperature range:
    −15…+60 °C
  • Electrical:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Temperature variation (spatial):
    ±1,5 °C (@ 37 °C)
  • Ext. W×D×H:
    370×337×475 mm
  • Weight:
    6,5 kg
  • Max. chamber workload:
    25 kg