미니 원심분리기
Mini centrifuge, 230 V
제품 번호 VWRU76269-066
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR 미니 원심분리기는 벤치탑 위에서 신속하고 간편하게 마이크로튜브와 PCR 스트립 내 물질을 분리할 수 있도록 설계되었습니다.
- 별도 장비없이 신속한 로터 장착/분리 가능
- 8개의 마이크로튜브를 끼울 수 있는 기본 로터
- 7,500rpm / 3,200xg 회전력
- 1초 미만 속도로 즉각 감속 반응
- 안정적인 회전력과 소음 최소화
쉽고 간편한 장착/분리가 가능한 로터 제공 (별도 장비 불필요): 8×1.5/2.0ml 로터 및 32×0.2 ml PCR 로터 (4개의 8×0.2 ml PCR 스트립을 대신 장착 가능). 뚜껑을 닫으면 장치가 7,500rpm(3200 rcf)으로 회전 작동됩니다. 뚜껑을 열면 로터는 부드럽고 즉각적으로 감속됩니다.
Accessories information: 0.5ml 및 0.2ml 튜브 적용을 위한 대체 어뎁터 사용 가능
주문 정보: 제품 구성품: VWR® 미니 원심분리기 본체, 8개의 1.5/2.0ml 마이크로튜브 장착 가능한 로터, 4개의 8×2.0 ml PCR 스트립 장착 가능한 로터, 0.5ml 튜브 삽입을 위한 어뎁터, 분리 가능한 전원 코드, 메뉴얼
사양
- 설명:Mini centrifuge, 230 V
- Seq:02
- Cat. No.:VWRU76269-066
- Capacity:8×1,5/2,0 + 32×0,2 ml
- Dimensions:178×152×127 mm