후드 작업복, DuPont™ Tyvek® IsoClean® 소재, VWR® Signature™
제품 번호 VWRU89012-818
공급사: VWR Collection
사양
- 의류 사이즈:XXL
- Anti-static:+
- Garment application:Laboratory
- Colour:White
- 설명:Hooded coveralls with elastic ankles
- Pk:25
사양
이 제품에 관하여
작업복은 편안함을 유지하면서 높은 수준의 보호와 내구성을 제공합니다. 독특한 플래시 스피닝 공정으로 건조한 미립자, 위험하지 않은 애게 및 미생물에 대한 탁월한 차단을 제공합니다.
- 보호, 내구성 및 편안함
- 건조한 미립자, 유해하지 않은 액체 및 미생물에 대한 탁월한 차단성
- 화학적 및 생물학적 불활성, 보푸라기 감소, 세탁할 때까지 정전기 없음
- 서지 이음새, 앞면 지퍼 잠금, 신축성 있는 손목 및 부착된 후드
- 신축성 있는 발목 또는 폴리에틸렌 미끄럼 방지 밑창이 부착된 부츠 옵션
정전기 방지 작업복은 보푸라기가 적고 화학적 및 생물학적으로 불활성입니다.