마이크로프로세서 및 BLDC 모터 대용량 마그네틱 스터러 200L
High capacity magnetic stirrer
제품 번호 VWRA444-1219
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
BLDC 모터 및 마이크로프로세서 제어와 같은 고품질 구성요소는 강력하고 효율적인 성능을 보장하며, 대용량 마그네틱 스터러는 자기적으로 교반해야 하는 대형 가열 작업에 적합합니다.
- 100~1000min⁻¹ 범위에서 속도 조절 가능(±10분 증가 또는 감소)
- 1~99시간 59분의 긴 타이머 설정 및 무한 모드
- A1에서 A9까지 가속 속도 선택
- 방향 변경 기능이 있는 프로그래밍 가능한 펄스 모드
- 부식 방지용 스테인리스 강판
- 전원 과부하 안전 기능
- 전원 모드 기능은 전원 공급 중단 시에도 장비가 남은 시간동안 자동으로 작동하도록 합니다
Certifications: IP 보호 등급: IP 21.
납품 정보: 100mm의 스터러 바 및 용기 고정용 지지대가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- 설명:High capacity magnetic stirrer
- Cat. No.:VWRA444-1219
- Timer:1 - 99 h, 59 min., and infinite mode
- Speed range:100 - 600 min⁻¹
- Plate dimensions:250×250 mm
- Max. stirring capacity H₂O:200 L