마이크로프로세서 및 BLDC 모터 대용량 마그네틱 스터러 50L
High capacity magnetic stirrer
제품 번호 VWRA444-1216
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
50L 마그네틱 스터러는 최대 용량에서도 탁월한 교반 성능을 제공하는 최고급 기능을 갖추고 있습니다.
- 100 ~ 1000 min⁻¹ 50 L 범위에서 조정 가능한 속도(±10분 증가 또는 감소)
- 1~99시간 및 59분의 긴 타이머 설정 및 무한 모드
- A1에서 A9까지 가속 속도 선택
- 방향 변경 기능이 있는 프로그래밍 가능한 펄스 모드
- 부식 방지용 스테인리스 강판
- 전력 과부하 안전 기능
전원 모드 기능은 전원 공급 중단 시에도 장비가 남은 시간동안 자동으로 작동하도록 합니다
Certifications: IP 보호 등급: IP 21
납품 정보: 80mm의 스터러 바 및 용기 고정용 지지대가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
- 설명:High capacity magnetic stirrer
- Cat. No.:VWRA444-1216
- Accuracy:±10 rpm
- Timer:1-99 hours 59 mins and infinite
- Speed range:100 - 1000 rpm
- W×D×H:394×392×101 mm
- Plate dimensions:184×184 mm
- Max. stirring capacity H₂O:50 L