아날로그 마그네틱 스터러
Analog magnetic stirrer, 1 position
제품 번호 VWRA444-1195
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
유연성이나 내구성을 손상시키지 않으면서도 경제적인 해당 제품은 스테인리스 스틸 상단 표면으로 인해 부식에 매우 강하며, 오래 지속되는 BLDC 모터는 유지보수에 대한 부담없이 최고 속도로 작동합니다.
- 400 ~ 2200 min⁻¹ 범위의 가변 속도
- 우발적인 용액 유출에 대한 보호 및 손쉬운 청소를 위한 폐쇄형 디자인
- 작동하기 쉬운 Plug & Play
- 미끄럼방지 고무 다리 부착
- 차지하는 공간이 작아 필요한 벤치 공간 절약
- 후드 및 콜드룸에서 사용하기 적합
동일한 모터로 많은 양의 용액을 한 번에 교반하여 생산성을 높이고 시간과 노력의 낭비를 줄일 수 있습니다. .
Documents
사양
- 설명:Analog magnetic stirrer, 1 position
- Cat. No.:VWRA444-1195
- Speed range:400 - 2200 min⁻¹
- Plate dimensions:140×140 mm
- Max. stirring capacity H₂O:10 L
- Overall dimensions:230L×150W×78H mm
- Weight:1,5 kg