Dextrose kit, anhydrous USP
1 KIT
제품 번호 1919-X3
공급사: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Corn sugar, Glucose, D-(+)-Dextrose, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
- CAS Number:50-99-7
- 화학식:C₆H₁₂O₆
- MDL 번호:MFCD00148912
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- 머크 색인:14,04459
- 용융점:146 °C
- 밀도:1,54 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:200-075-1
- UN:0000
사양
사양 테스트 결과
- Kit Components Meet Requirements:Passes Test
사양
- Pk:1 KIT