Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, PP 28 나사산이 있는 시약 보틀
VWR®, PP 28 나사산이 있는 시약 보틀
VWR®, PP 28 나사산이 있는 시약 보틀
VWR®, PP 28 나사산이 있는 시약 보틀
투명 또는 호박색 소다석회 유리로 제조되었습니다. 샘플링, 파우더 및 액체의 보관 또는 높은 열 응력을 수반하지 않는 기타 분야에 적합합니다.
  • 우수한 화학적 및 물리적 특성
  • 투명 또는 호박색 유리
  • 특히 빛에 민감한 액체와 함께 사용하기 위한 호박색 유리 보틀
보틀은 멸균할 수 있지만 온도 차이(Δ K)는 40°C를 초과해서는 안 됩니다.
 : 캡 없이 제공됩니다. 스크류 캡은 별도로 주문해야 합니다.
Product Family Options
Clear glass
  • 용량
    Thread
    외부 직경
    높이
  • 30
    PP 28
    34,2 mm
    69 mm
    1 * 143 items
    1 * 143 items
  • 50
    PP 28
    40,5 mm
    81 mm
    1 * 99 items
    1 * 99 items
  • 100
    PP 28
    50,5 mm
    96,5 mm
    1 * 88 items
    1 * 88 items
  • 200
    PP 28
    62,5 mm
    119,5 mm
    1 * 63 items
    1 * 63 items
  • 250
    PP 28
    65 mm
    133 mm
    1 * 51 items
    1 * 51 items
  • 500
    PP 28
    82 mm
    161 mm
    1 * 33 items
    1 * 33 items
  • 1000
    PP 28
    100,5 mm
    206,2 mm
    1 * 14 items
    1 * 14 items
Amber glass
  • 용량
    Thread
    외부 직경
    높이
  • 30
    PP 28
    34,2 mm
    69 mm
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • 50
    PP 28
    40,5 mm
    81 mm
    1 * 99 items
    1 * 99 items
  • 60
    PP 28
    38,6 mm
    82,7 mm
    1 * 80 items
    1 * 80 items
  • 100
    PP 28
    50,5 mm
    96 mm
    1 * 56 items
    1 * 56 items
  • 150
    PP 28
    56,7 mm
    111 mm
    1 * 48 items
    1 * 48 items
  • 200
    PP 28
    62,5 mm
    119,5 mm
    1 * 49 items
    1 * 49 items
  • 250
    PP 28
    65 mm
    133 mm
    1 * 39 items
    1 * 39 items
  • 500
    PP 28
    82 mm
    161 mm
    1 * 20 items
    1 * 20 items
  • 1000
    PP 28
    100,5 mm
    106,2 mm
    1 * 14 items
    1 * 14 items
Screw caps for PP 28 bottles
  •  
    Colour
    Thread
    설명
  • Black
    PP 28
    Screw cap, PP, with foam insert
    1 * 25 items
    1 * 25 items - ₩0
    ₩0
    1 * 25 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Thread
    설명
  • White
    PP 28
    Screw cap, PP, with foam insert
    1 * 25 items
    1 * 25 items - ₩0
    ₩0
    1 * 25 items
       ₩0