Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
VWR®, 시약 보틀, 넓은 목
13 Options Available Below
Product Details & Documents
투명 또는 호박색 소다석회 유리로 제조되었습니다. 샘플링, 파우더 및 액체의 보관 또는 높은 열 응력을 수반하지 않는 기타 분야에 적합합니다.
  • 우수한 화학적 및 물리적 특성
  • 검은색 PP 스크류 캡과 함께 제공되는 투명 또는 호박색 유리
  • 특히 빛에 민감한 액체와 함께 사용하기 위한 호박색 유리 보틀
보틀은 멸균할 수 있지만 온도 차이(Δ K)는 40°C를 초과해서는 안 됩니다.
Certifications: DIN 168에 따른 스레드.
Product Family Options
Clear glass without cap
Product Information
  • 용량
    Thread
    외부 직경
    높이
    Colour
    Availability
    Price
  • 30
    GL 32
    36 mm
    68 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 126 items
    1 * 126 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4684
  • 50
    GL 32
    44 mm
    75 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 85 items
    1 * 85 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4685
  • 50
    GL 40
    44 mm
    69,5 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 125 items
    1 * 125 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4686
  • 100
    GL 40
    50 mm
    92,5 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 63 items
    1 * 63 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4687
  • 125
    GL 40
    54 mm
    98 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 80 items
    1 * 80 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4688
  • 150
    GL 45
    57 mm
    104 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 42 items
    1 * 42 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4689
  • 200
    GL 55
    63 mm
    109 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 56 items
    1 * 56 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4690
  • 250
    GL 55
    69 mm
    113 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4691
  • 500
    GL 55
    84 mm
    154 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 20 items
    1 * 20 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4692
  • 1000
    GL 68
    103,2 mm
    180,5 mm
    Clear
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 18 items
    1 * 18 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4693
Amber glass with cap
Product Information
  • 용량
    Thread
    외부 직경
    높이
    Colour
    Availability
    Price
  • 30
    GL 32
    36 mm
    68 mm
    Amber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 126 items
    1 * 126 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4390
  • 50
    GL 32
    44 mm
    75 mm
    Amber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 85 items
    1 * 85 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4391
  • 100
    GL 40
    50 mm
    92,5 mm
    Amber
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 63 items
    1 * 63 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4394