Serological 피펫, standard
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.
- ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
- 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
- 비발열성
- 필터 플러그
: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.
12 Options Available Below
Product Details & Documents
100% 고투명성 폴리스티렌, 눈금 새겨짐, 멸균.
- ±3% 이내의 정확한 분주를 위해 교정된 눈금
- 용량 별 색상 코드 적용으로 식별 용이
- 비발열성
- 필터 플러그
: 종이-플라스틱 봉투에 개별적으로 포장되거나 벌크포장됩니다.
Product Family Options
Individually wrapped
Product Information
- 용량DivisionColour codePackedAvailabilityPrice
- 10,01YellowIndividually wrapped, 100 per bag, 10 bags per cartonLog in for availability1 * 1.000 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3707 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3704 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3702 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3700 - 250,20Dark redIndividually wrapped, 50 per bag, 4 bags per cartonLog in for availability1 * 200 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3698 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3696
Bulk packed
Product Information
- 용량DivisionColour codePackedAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3705 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3703 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3701 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3699 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3697 - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.612-3695