Orders LinkContactUsLinkComponent
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
스테인리스 스틸 배지 보틀 클램프
 : * 미니 쉐이커 및 배양 미니 쉐이커와 함께 제공되는 플랫폼. 다른 쉐이커에는 별도로 주문해야 하는 플라스크 클램프 또는 테스트 튜브 랙을 장착할 수 있는 옵션 구멍 뚫린 플랫폼이 필요합니다.
  • Catalog No:
  • 444-7035
  • 444-7036
  • Standard platform 330×330 mm, capacity:
  • 6
  • 5
Product Family Options
  • 설명
    For
  • Clamps for media bottles, stainless steel
    500 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    444-7035
    Standard platform 330×330 mm, capacity
    6
  • Clamps for media bottles, stainless steel
    1000 ml
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications
    Cat. No.
    444-7036
    Standard platform 330×330 mm, capacity
    5
Accessories
  •  
    설명
    For
  • 444-7036
    Clamps for media bottles, stainless steel
    1000 ml
    1 * 1 items
  •  
    설명
    For
  • 444-7035
    Clamps for media bottles, stainless steel
    500 ml
    1 * 1 items