Orders LinkContactUsLinkComponent
시약 리저버
시약 리저버
시약 리저버
공급사:  VWR Collection
Certificates
시약 리저버
시약 리저버
6 Options Available Below
Product Details & Documents
다중 채널 피펫팅 분야에 사용하도록 설계된 이 일회용 리저버는 최대 12채널 너비의 모든 유형의 피펫을 수용합니다.
  • 구유 디자인, 내부 벽의 눈금 표시, 각 모서리의 물 배출구
  • 로트 인증, 비발열성, DNase 및 RNase free
  • 비멸균 또는 전자빔 멸균
주문 정보: 25ml 리저버는 각각 5 ml 용량의 3개의 별개의 미니 리저버 챔버가 있는 독특한 분할 형식으로 제공됩니다. 투명한 FDA 등급 PVC 또는 순수 수정된 PS로 제공되는 50 ml 리저버; Virgin-Modified PS로 제조된 다른 모든 사이즈.
Product Family Options
25 ml
제품 정보
  • Type
    용량
    Sterile
    Packed
    재고 여부
    Price
  • PS
    25
    -
    50/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • PS, 3 divisions
    25
    -
    100/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • PS, 3 divisions
    25
    +
    5/bag, 40 bags/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • PS, 3 divisions
    25
    +
    1/bag, 100/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
50 ml
제품 정보
  • Type
    용량
    Sterile
    Packed
    재고 여부
    Price
  • PVC
    50
    +
    1/bag, 100/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
  • PVC
    50
    +
    5/bag, 40 bags/case
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items