가시광선 분광계, V-3000
Visible spectrophotometer including 4-cell changer, V-3000
634-6040
V-3000은 고급 측정 및 교육 어플리케이션을 위해 설계된 매우 견고한 장치입니다.
- 사용하기 쉬움
- 결과를 내보내기 위한 USB 포트
- 측광(흡수, 투과)
- 정량적, 동역학
- 파장 스캔, 다중 파장 측정
PC 소프트웨어 포함
Delivery information: 수동 4-position cell changer, 4개의 광학 유리 큐벳(10×10mm), 소프트웨어 및 PC 제어용 USB 케이블, USB 스틱, UK, CH 및 EU 플러그가 있는 전원 케이블, 먼지 덮개가 함께 제공됩니다.
- 모델:V-3000
- 설명:Visible spectrophotometer including 4-cell changer
- Light source:Tungsten lamp
- Photometric range:0 - 200% T
- 파장 정확도:±0,5 nm
- Languages:English, German, Spanish, French
- Photometric accuracy:±0,5% T
- Weight:12 kg
- Absorbance range:−0,3...+3,0 A
- Interfaces:USB connections to PC and for memory stick / parallel port to printer
- Cat. No.:634-6040
- Detector:Silicon photodiode
- Optical design:Single beam
- Absorbance accuracy:±0,002 A/h @ 500 nm
- Stray light:≤0.05 % @ 360 nm
- W×D×H:490×360×240 mm
- Wavelength range:320 − 1100 nm
- Electrical:220 V, 50 Hz
- Display:Graphic LCD, 5", 320×240 P
- Spectral bandwidth:4 nm
Complementary Products
- 설명
- 634-6007Cell holder, 1 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)1 * 1 items - ₩0
- 634-6012Cell holder, 4 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)1 * 1 items - ₩0
- 634-6011Cell holder, solid sample holder (δ 1,5 - 4 mm; 1-position; for single beam and split beam beam only; sample size (L*W): 120*80 mm)1 * 1 items - ₩0
Accessories
- 설명
- 634-1143Accessory sample room panel with port, used for P4, PV4, M4, P6, M6 (needed for 634-6007 and 634-6012)1 * 1 items
- 설명
- 634-1152Controller, sipper system A1100, sipper unit without peltier temp. control (used for UV1600PC, UV-3100PC, V3000PC, UV6300PC; cell no.: 1, path length: 10 mm; injection speed : 1 ~ 8 ml/min. [0,5 ml/min interval adjustable])1 * 1 items
- 설명
- 634-1153Sipper unit with temp. control, A-1000; controller (constant-temperature Peltier sipper system A1000, used for UV1600PC, UV-3100PC, V-3000PC, UV6300PC; cell no.: 1; path length: 10 mm; temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable]; temp. control accuracy: ±0,1 °C; injection speed: 1 ~ 8 ml/min [0,5 ml/min interval adjustable])1 * 1 items
- 설명
- 634-1154Peltier unit, A-1200; controller, constant-temperature system A1200, used for UV1600PC, UV-3100PC, V3000PC, UV6300PC, cell no. 1, path length: 10 mm, temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable (temp. control accuracy : ±0,1 °C)]1 * 1 items
- 설명
- 634-6012Cell holder, 4 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)1 * 1 items
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 634-6007Cell holder, 1 position, thermostattable, for 10 mm standard cells (external water bath required)1 * 1 items
- 설명