Orders LinkContactUsLinkComponent
타이머가 있는 알람 온도계, Traceable
타이머가 있는 알람 온도계, Traceable
0…200 °C, ±2,0, 1,0 °C, 70×76×12,7 mm
제품 번호 620-1662
공급사:   VWR Collection
타이머가 있는 알람 온도계, Traceable
제품 번호 620-1662
공급사:  VWR Collection
타이머가 있는 알람 온도계, Traceable
타이머가 있는 알람 온도계, Traceable
0…200 °C, ±2,0, 1,0 °C, 70×76×12,7 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
This thermometer, with timer, is designed to monitor liquids, air, gas or semi-solids. The metal probe may be placed in ovens and incubators making this unit ideal for use in these environments.
  • Display shows time, current temperature and alarm setting
  • Metal probe for applications in ovens and incubators
  • Adjustable display and large digits
Curved stainless steel probe (Ø×L: 4×215 mm). The cable is made of plastic.
 : NIST로 추적 가능합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
사양
  • Range:
    0…200 °C
  • 해상도:
    1,0 °C
  • W×D×H:
    70×76×12,7 mm
  • Accuracy:
    ±2,0