반복 피펫, Stepper
25ml 및 50ml 디스펜서 팁용 어댑터를 포함한 VWR 스테퍼
제품 번호 613-0964
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 디스펜서 팁과 결합된 스테퍼는 1 ~ 5000 μl의 전체 디스펜싱 용량 범위에 대해 검증된 솔루션입니다.
- 가벼운 무게(105 g) - 긴 디스펜싱 시리즈에 적합
- 최소한의 마모 부품으로 견고한 설계 및 구성으로 낮은 유지보수 요구사항을 가진 신뢰할 수 있는 장치
- 장치의 상단에 있는 용량 버튼으로 단일 볼륨 선택, 로딩 및 디스펜싱을 위한 인체공학적 설계
- 애플리케이션의 요구 사항에 따라 원하는 용량의 최대 정밀도 또는 반복도 중 하나를 선택하십시오.
- 제조 후 기능 및 정밀도 시험 - 일련 번호는 DIN EN ISO 86551의 요구 조건이 충족될 경우에만 부여됩니다
Documents
VWR® for Liquid Handling
제품 브로셔
사양
- 설명:25ml 및 50ml 디스펜서 팁용 어댑터를 포함한 VWR 스테퍼
- Cat. No.:613-0964
- Environmental certification:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Complementary Products
제품 정보
- 제품 번호PackedSterile용량재고 여부Price
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 25 ml 팁용 어댑터