Orders LinkContactUsLinkComponent
아날로그 볼텍스 믹서, VWR®
아날로그 볼텍스 믹서, VWR®
Analog vortex mixer
Catalog # 444-1148
Supplier:   VWR Collection
아날로그 볼텍스 믹서, VWR®
Catalog # 444-1148
Supplier:  VWR Collection
아날로그 볼텍스 믹서, VWR®
아날로그 볼텍스 믹서, VWR®
Analog vortex mixer
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 아날로그 볼텍스 믹서는 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공하며 내장 카운터 밸런스, 옵션 부착물 및 탁월한 사용자 경험을 위한 IP 21등급을 특징으로 합니다. 부식되지 않는 본체는 길고 내구성 있는 성능을 보장합니다.
  • 3방향 스위치 (on/off/touch)
  • 조정 가능한 속도
  • 안정적이고 안전한 작동을 위한 내장형 카운터 밸런스
  • 조용한 작동
  • 안전한 작동을 위한 견고한 구조
  • 타이머 설정 0~999분
  • 프로그래밍 가능한 펄스 모드 기능
  • 범용 전원 공급 장치
The analog unit does not have a display, however a rotary control knob with pictograms shows which speed levels are suitable for flasks, microplates or tubes.
Certifications: DIN EN 60529에 따른 IP 보호등급: IP 21
Delivery information: 원형 디스크 및 컵 부착물이 기본으로 제공됩니다. 다른 부착물은 별도로 주문해야 합니다. .
Specifications
  • 설명:
    Analog vortex mixer
  • Cat. No.:
    444-1148
  • Max. capacity:
    0,5 kg
  • Speed:
    2800 min⁻¹
  • Orbit:
    4,0 mm
  • Dimensions:
    205×136×138,5 mm
  • W×D×H:
    205×136×138,5 mm
  • Time setting:
    No
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1152
    Round disk attachment (with base)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1153
    Flask holder attachment for 250 ml flask (with base)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1151
    Tube attachment for 20 tubes (with base) 20×1,5/2,0 ml
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1150
    Microplate attachment for 1×96 well plate (with base)