디지털 볼텍스 믹서, VWR®
Digital vortex mixer
제품 번호 444-1147
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
디지털 볼텍스 믹서는 사용자 친화적인 기능과 함께 오래 지속되는 유지보수가 필요없는 BLDC 모터와 같은 높은 등급의 내부 구성 요소로 인해 우수한 성능을 제공합니다.
- 3방향 스위치 (on/off/touch)
- 조정가능한 속도
- 안정적이고 안전한 작동을 위한 내장형 카운터 밸런스
- 조용한 작동
- 안전한 작동을 위한 견고한 구조
- 타이머 설정 0~999 분
- 프로그래밍 가능한 펄스 모드 기능
- 범용 전원 공급
Digital display toggles between speed and time every 5 seconds.
Certifications: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급 : IP 21
주문 정보: 일반적인 악세서리로 둥근 디스크와 컵 부착물과 함께 제공됩니다. 다른 부착물은 별도로 주문해야 합니다.
사양
- 설명:Digital vortex mixer
- Cat. No.:444-1147
- Max. capacity:0,5 kg
- Speed:4200 min⁻¹
- Orbit:4,0 mm
- W×D×H:205×136×138,5 mm
- Electrical:240V
- Time setting:Yes
Accessories
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Tube attachment for 20 tubes (with base) 20×1,5/2,0 ml
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Round disk attachment (with base)
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Microplate attachment for 1×96 well plate (with base)
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- Flask holder attachment for 250 ml flask (with base)