Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
VWR®, 겔 로딩 피펫 팁
4 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 겔 로딩 피펫 팁은 겔로 시료 로딩을 용이하게 합니다.
  • 다중 채널 친화적인 표준 96 팁 형식
  • RNase, DNase, human DNA 없음 인증 (로트별 인증서 사용 가능)
  • 멸균 제품 또한 발열원 없음
Rainin LTS 및 Thermo Clip-Tip을 제외한 대부분의 피펫을 수용하는 범용 핏
Ordering information: 멸균 또는 비멸균 형식, 랙 또는 대용량 포장 중에 선택하십시오.
Product Family Options
제품 정보
  • Tip style
    용량
    Sterile
    길이
    Packed
    재고 여부
    Price
  • Round tip, Ø 0,57 mm
    200 µl
    -
    83 mm
    6 racks of 96
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 576 items
    1 * 576 items
  • Round tip, Ø 0,57 mm
    200 µl
    +
    83 mm
    6 racks of 96
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 576 items
    1 * 576 items
  • Round tip, Ø 0,57 mm
    200 µl
    -
    83 mm
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
  • Round tip, Ø 0,57 mm
    200 µl
    -
    83 mm
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩215,421
    ₩215,421
    1 * 1.000 items
       ₩215,421