Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 핫플레이트 스터러, 320℃
마그네틱 핫플레이트 스터러, 320℃
Digital hotplate stirrer with ceramic coating
Catalog # 521-2782
Supplier:   VWR Collection
마그네틱 핫플레이트 스터러, 320℃
Catalog # 521-2782
Supplier:  VWR Collection
마그네틱 핫플레이트 스터러, 320℃
마그네틱 핫플레이트 스터러, 320℃
Digital hotplate stirrer with ceramic coating
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
까다로운 실험실 조건과 실제 상황을 처리하도록 설게된 최고의 기능을 갖춘 이 장비는 모든 핫 플레이트 교반 니즈에 대한 솔루션일 수 있습니다.
  • 10L의 최대 교반 용량
  • 최대 345°C까지 안전하게 온도를 설정할 수 있으며 주변 온도~320°C까지 가열 온도 설정
  • 작동 중 정확한 온도를 위한 안전 온도 회로
  • 10분 단위로 200~2200min⁻¹의 가변속도 설정
  • 1~999분의 긴 타이머 범위 및 무한모드
빈번한 유지 관리의 번거로움 없이 최적의 성능과 내구성을 구현하는 기능을 갖추고 있습니다.
Certifications: IP 보호 등급: IP 21
Ordering information: 리액션 블록은 별도로 주문해야 합니다.
Delivery information: PT-1000 프로브 및 스탠드와 함께 제공됩니다.
Specifications
  • 설명:
    Digital hotplate stirrer with ceramic coating
  • Cat. No.:
    521-2782
  • Speed range:
    2200 min⁻¹
  • Temperature range:
    Ambient…320 ℃
  • Max. stirring capacity H₂O:
    10 L
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1200
    Quarter reaction block - 10 Position × 8 ml suitable with carrying plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1201
    Quarter reaction block- 12 Position × 4 ml Suitable with Carrying Plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1202
    500 ml reaction block - (also available for smaller reaction vessels)
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1203
    Support stand with Boss head clamp for PT 1000 sensor probe
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1204
    PT 1000 sensor
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1196
    Carrying plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1197
    Quarter reaction block- 4 Position × 20 ml suitable with carrying plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1198
    Quarter reaction block- 4 Position × 30 ml suitable with carrying plate
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • VWRA444-1199
    Quarter reaction block- 7 Position × 16 ml suitable with carrying plate