VWR® PHP, Pipette Stands
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
VWR® Pipette Stand(피펫 스탠드)는 최대 6개의 싱글 및 멀티채널 Pipette을 간편하게 거치할 수 있는 회전식 스탠드입니다. 피펫을 스텐드에 거치하여 주변 실험 환경을 깔끔하게 정돈할 수 있을 뿐만 아니라 피펫의 손상이나 교차 오염의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 회전식 스탠드 구조
- 여섯 개의 피펫 거치 가능
- 견고한 디자인
- 효율적인 공간 활용 용이
2 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Pipette Stand(피펫 스탠드)는 최대 6개의 싱글 및 멀티채널 Pipette을 간편하게 거치할 수 있는 회전식 스탠드입니다. 피펫을 스텐드에 거치하여 주변 실험 환경을 깔끔하게 정돈할 수 있을 뿐만 아니라 피펫의 손상이나 교차 오염의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 회전식 스탠드 구조
- 여섯 개의 피펫 거치 가능
- 견고한 디자인
- 효율적인 공간 활용 용이
Documents
Product Family Options
Product Information
- 설명AvailabilityPrice