Orders LinkContactUsLinkComponent
친화성 크로마토그래피 레진, J.T.Baker<sup>®</sup> BAKERBOND<sup>®</sup> PROchievA™ 재조합 단백질 A
친화성 크로마토그래피 레진, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A
공급사:   Avantor
친화성 크로마토그래피 레진, J.T.Baker<sup>®</sup> BAKERBOND<sup>®</sup> PROchievA™ 재조합 단백질 A
공급사:  Avantor
Certificates
친화성 크로마토그래피 레진, J.T.Baker<sup>®</sup> BAKERBOND<sup>®</sup> PROchievA™ 재조합 단백질 A
친화성 크로마토그래피 레진, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A
5 Options Available Below
Product Details & Documents
The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 단백질 A 레진은 Avantor의 독점 리간드에 연결된 우수한 알칼리 안정성과 함께 탁월한 동적 결합 능력을 제공합니다
The J.T.Baker® BAKERBOND™ PROchievA™ 단백질 A 레진은 mAb, Fc 결합 단백질 및 기타 유사한 lgG 유사 분자의 정제에 사용되는 중요한 친화성 크로마토그래피 단계에서 고성능을 제공합니다.
J.T.Baker® 브랜드 화학 물질에 대해 설정한 높은 표준에 따라 설계 및 제조된 BAKERBOND™ PROchievA™ 단백질 A 레진은 다른 J.T.Baker® BAKERBOND® 레진과 함께 사용하면 크로마토그래피 공정 단계의 분리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
주문 정보: 주문 정보: 1mL 및 5mL 실험실 컬럼도 보완재로 제공됩니다..
Specifications for Product Family
사양
사양
  • Catalog No:
  • 7899-01
  • 7899-02
  • 7899-03
  • 7899-04
  • 7899-05
  • Binding capacity:
  • FIO (Target > 65 mg/mL)
  • FIO (Target > 65 mg/mL)
  • FIO (Target > 65 mg/mL)
  • FIO (Target > 65 mg/mL)
  • FIO (Target > 65 mg/mL)
  • Storage temperature:
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Pk
    재고 여부
    Price
  • 7899-01
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 25 mL
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 25 mL
    25 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    7899-01
    Binding capacity
    FIO (Target > 65 mg/mL)
    Storage temperature
    +2...+8 °C
  • 7899-02
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 100 mL
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 100 mL
    100 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    7899-02
    Binding capacity
    FIO (Target > 65 mg/mL)
    Storage temperature
    +2...+8 °C
  • 7899-03
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 500 mL
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 500 mL
    500 mL
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    7899-03
    Binding capacity
    FIO (Target > 65 mg/mL)
    Storage temperature
    +2...+8 °C
  • 7899-04
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 1 L
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 1 L
    1 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    7899-04
    Binding capacity
    FIO (Target > 65 mg/mL)
    Storage temperature
    +2...+8 °C
  • 7899-05
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 5 L
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin 5 L
    5 L
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    7899-05
    Binding capacity
    FIO (Target > 65 mg/mL)
    Storage temperature
    +2...+8 °C
Complementary Products
제품 정보
  • 제품 번호
    용량
    설명
    재고 여부
    Price
  • C789-11
    1
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩0
  • C789-18
    5
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items - ₩0
  • C789-25
    5
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 5
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items - ₩0
  • C789-07
    1
    BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 5
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items - ₩0