가시광선 분광광도계, V-1200
Visible spectrophotometer, V-1200
634-6000
V-1200은 일상, 품질 관리 요구 사항, in-process control 및 실험실 교육을 위해 설계되었습니다.
- 대형 LCD (128×64P)
- 최대 총 200개의 결과 값과 200개의 표준 곡선 저장
- USB 인터페이스를 통해 PC로 데이터 다운로드
With the support of the standard software, stored results and data can be downloaded from internal memory to PC.
: 광학 유리 셀 4개, four-position cell changer, 영국 및 EU 플러그가 있는 전원 케이블, 먼지 덮개가 함께 제공됩니다.
- 모델:V-1200
- 설명:Visible spectrophotometer
- Seq:01
- Light source:Tungsten
- Photometric range:0 - 200% T
- Wavelength repeatability:≤0,8 nm
- 파장 정확도:±2 nm
- Languages:English, German, Spanish, French
- Photometric accuracy:±0,5% T
- Weight:12 kg
- Absorbance range:−0,3...+3,0 A
- Cat. No.:634-6000
- Detector:1200 lines/mm silicon photo diode
- Optical design:Grating monochromator
- Absorbance accuracy:±0,002 A/h @ 500 nm
- Output:USB
- Stray light:≤0,3% T
- W×D×H:490×360×210 mm
- Wavelength range:325 - 1000 nm
- Electrical:220 V/50 Hz
- Display:LCD, 128×64 P
- Spectral bandwidth:4 nm
Complementary Products
- 설명
Accessories
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 634-1152Controller, sipper system A1100, sipper unit without peltier temp. control (used for UV1600PC, UV-3100PC, V3000PC, UV6300PC; cell no.: 1, path length: 10 mm; injection speed : 1 ~ 8 ml/min. [0,5 ml/min interval adjustable])1 * 1 items
- 설명
- 634-1153Sipper unit with temp. control, A-1000; controller (constant-temperature Peltier sipper system A1000, used for UV1600PC, UV-3100PC, V-3000PC, UV6300PC; cell no.: 1; path length: 10 mm; temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable]; temp. control accuracy: ±0,1 °C; injection speed: 1 ~ 8 ml/min [0,5 ml/min interval adjustable])1 * 1 items
- 설명
- 634-1154Peltier unit, A-1200; controller, constant-temperature system A1200, used for UV1600PC, UV-3100PC, V3000PC, UV6300PC, cell no. 1, path length: 10 mm, temp. range: 10 ~ 90 °C [0,1 °C interval adjustable (temp. control accuracy : ±0,1 °C)]1 * 1 items
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명
- 설명