Zimmermann-Reinhardt's solution
Glass bottle, 1 L
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
- Molecular Weight:223.06 g/mol
- EINECS:000-000-0
- UN:3264
- ADR:8,II
Documents
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:1 L