Congo red, TECHNICAL
Glass bottle, 100 g
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: CI 22120
- CAS Number:573-58-0
- 화학식:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- MDL 번호:MFCD00004028
- Molecular Weight:696.67 g/mol
- 머크 색인:12,02562
- 용융점:> 360 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:209-358-4
- UN:0000
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:100 g