Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiazine red, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 10 g
제품 번호 27419.123
자극성
공급사:   VWR Chemicals
Thiazine red, TECHNICAL
제품 번호 27419.123
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  2150-33-6
Thiazine red, TECHNICAL
Thiazine red, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 10 g
Jump to:
CAS Number:  2150-33-6
Price
₩201,800
Log in 재고 확인
1 * 10 g
Product Details & Documents
동의어:  Disodium 2-[4-[(1-hydroxy-4-sulphonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
  • CAS Number:2150-33-6
  • 화학식:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • Molecular Weight:599.58 g/mol
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:218-422-0
  • UN:0000
사양
사양 테스트 결과
  • Identification:
    Passes test
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle for solids
  • Pk:
    10 g