Nuclear Fast Red, TECHNICAL
Glass bottle, 5 g
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
- CAS Number:6409-77-4
- 화학식:C₁₄H₈NNaO₇S
- MDL 번호:MFCD00078493
- Molecular Weight:357.28 g/mol
- 머크 색인:13,06512
- 용융점:300 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:229-088-0
- UN:0000
Documents
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:5 g