Orders LinkContactUsLinkComponent
Pumice stone, powder, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 kg
제품 번호 26396.365
공급사:   VWR Chemicals
Pumice stone, powder, TECHNICAL
제품 번호 26396.365
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  1332-09-8
Pumice stone, powder, TECHNICAL
Pumice stone, powder, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 kg
Jump to:
CAS Number:  1332-09-8
Price
₩362,286
Log in 재고 확인
1 * 5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:1332-09-8
  • MDL 번호:MFCD00148147
  • 용융점:> 500 °C
  • EINECS:000-000-0
  • UN:0000
사양
사양 테스트 결과
  • Identification:
    Passes test
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    5 kg
사양