Vanadomolybdate reagent
Glass bottle, 1 L
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
- 끓는점:~100 °C (1013 hPa)
- 밀도:1,2 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:000-000-0
- ADR:8,II
- :Density: ~ 1.2 g/cm³ (20 °C)
- UN:2031
Documents
사양
사양 테스트 결과
- Colour reaction:Satisfactory
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:1 L