Orders LinkContactUsLinkComponent
분리 페이퍼, grade 511
분리 페이퍼, grade 511
공급사:   VWR Collection
분리 페이퍼, grade 511
공급사:  VWR Collection
Certificates
분리 페이퍼, grade 511
5 Options Available Below
Product Details & Documents
유기 용액에서 수용액을 분리하는데 사용되는 소수성 여과지
  • Usable as a disposable separating funnel
Paper is impregnated with a special silicon coating which makes the paper water-repellent for facilitating the separation of water and solvents.
Documents
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 516-0313
  • 516-0314
  • 516-0315
  • 516-0311
  • 516-0312
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • Filtration speed:
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
  • 200 s (Herzberg)
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Grade
    크기
    재고 여부
    Price
  • 511
    125
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0313
    Weight
    85 g/m²
    Thickness
    0,2 mm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
  • 511
    150
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0314
    Weight
    85 g/m²
    Thickness
    0,2 mm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
  • 511
    185
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0315
    Weight
    85 g/m²
    Thickness
    0,2 mm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
  • 511
    90
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0311
    Weight
    85 g/m²
    Thickness
    0,2 mm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)
  • 511
    110
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    516-0312
    Weight
    85 g/m²
    Thickness
    0,2 mm
    Filtration speed
    200 s (Herzberg)