Orders LinkContactUsLinkComponent
렌즈 세척용 티슈, grade 451
렌즈 세척용 티슈, grade 451
공급사:   VWR Collection
렌즈 세척용 티슈, grade 451
공급사:  VWR Collection
Certificates
렌즈 세척용 티슈, grade 451
렌즈 세척용 티슈, grade 451
2 Options Available Below
Product Details & Documents
대물렌즈, 쌍안경, 돋보기, 안경, 광섬유 필라멘트 등 다양한 광학렌즈 세척에 적합합니다.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
Product Family Options
제품 정보
  • 길이×너비
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 111-5003
    Lens cleaning tissues
    Lens cleaning tissues
    80×100 mm
    1×500 sheets
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • 111-5004
    Lens cleaning tissues
    Lens cleaning tissues
    100×150 mm
    25×25 sheets
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 625 items
    1 * 625 items