Orders LinkContactUsLinkComponent
TEMPase Hot start DNA 중합효소
TEMPase Hot start DNA 중합효소
공급사:  VWR Chemicals
Certificates
TEMPase Hot start DNA 중합효소
7 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 매우 안정적인 중합효소로, 표준 DNA 중합효소에 비해 더 높은 특이성, 민감도 및 더 높은 산출량을 특징으로 하는 매우 안정적인 중합효소입니다. 이러한 특징들로 인해 낮은 농도의 목표물을 탐지하는 데 매우 적합합니다. 다른 용도에는 스크리닝, GC-rich 시퀀스의 증폭, multiplex PCR, 직접적인 PCR 및 qPCR이 포함됩니다. 글리세롤이 없는 TEMPase Hot Start DNA 중합효소는 자동화 및 동결 건조에도 사용할 수 있습니다.
GC-Rich 템플릿 키트는 어려운 GC-rich 시퀀스를 위해 특별히 설계되었습니다. TEMPase와 결합된 GC 버퍼 I 및 II는 우수한 증폭을 촉진합니다. 키트는 GC-TEMPase 2X Master Mix 중 하나를 사용하기 전 사전 테스트를 위해 설계되었습니다.
Delivery information: VWR® TEMPase DNA 중합효소는 일반적으로 Key Buffer와 Combination Buffer의 두 가지 다른 버퍼를 포함하며, 이들은 각기 다른 PCR 요구 사항에 적합합니다. Key Buffer(NH⁴⁺)는 우수한 증폭 신호(높은 산출량)를 제공하고 대부분의 primer-template 시스템에서 Mg²⁺ 농도 또는 어닐링 온도의 최적화 필요성을 최소화합니다 . 조합 버퍼는 K + 와 NH⁴⁺ 의 혼합물입니다. 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 최적화에 대한 높은 특이성과 우수한 제품 산출량 및 높은 내성을 갖고 있는데, 이는 암모늄-칼륨의 균형 잡힌 제형때문입니다. 각 버퍼에는 15 mM MgCl₂ (최종 부피 1,5 mM)가 포함되어 있습니다. 간편한 최적화를 위한 추가 MgCl₂는 별도의 바이알에 포함되어 있습니다.
Specifications for Product Family
사양
사양
  • Catalog No:
  • 733-1331
  • 733-1333
  • 733-1838
  • 733-2552
  • 733-2553
  • 733-2556
  • 733-2559
  • Description:
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 500 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 2500 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 10.000 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 500 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
  • TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
  • Format:
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Enzyme with/without buffer
  • Features:
  • Glycerol free
  • Glycerol free
  • Glycerol free
  • Glycerol free
  • Hot start:
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Chemically modified
  • Concentration:
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • 5 U/µl
  • Units:
  • 500
  • 2500
  • 10000
  • 500
  • 2500
  • 2500
  • 2500
  • Size:
  • 1 x 0.1 ml + 3 x 1.5 ml
  • 5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 ml
  • 3 x 0.667 ml + 18 x 5 ml
  • 1 x 0.1 ml + 1 x 1.5 ml
  • 5 x 0.1 ml + 5 x 1.5 ml
  • 5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
  • 5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
  • Buffer composition:
  • 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
  • 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
  • 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
  • 25 mM MgCl2
  • 25 mM MgCl2
  • 10x Key Buffer and 25 mM MgCl2
  • 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
  • High fidelity:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Amplicon size:
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • ≤ 5kb
  • Processivity:
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Exonuclease activity:
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • 5’→3’
  • Product overhang:
  • 3'A
  • 3'A
  • 3'A
  • 3'A
  • 3'A
  • 3'A
  • 3'A
  • Storage conditions:
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • Application:
  • Multiplex
  • Multiplex
  • Multiplex
  • Freeze-drying|Standard amplification
  • Freeze-drying|Standard amplification
  • Freeze-drying|Standard amplification
  • Freeze-drying|Standard amplification
사양
Product Family Options
제품 정보
  • Pk
    재고 여부
    Price
  • 733-1331
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    500 EU
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 EU
    1 * 500 EU - ₩543,943
    ₩543,943
    1 * 500 EU
       ₩543,943
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1331
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    500
    Size
    1 x 0.1 ml + 3 x 1.5 ml
    Buffer composition
    10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Multiplex
  • 733-1333
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    2.500 EU
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2.500 EU
    1 * 2.500 EU - ₩2,189,507
    ₩2,189,507
    1 * 2.500 EU
       ₩2,189,507
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1333
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 2500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    2500
    Size
    5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 ml
    Buffer composition
    10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Multiplex
  • 733-1838
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
    10.000 EU
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 10.000 EU
    1 * 10.000 EU - ₩6,767,207
    ₩6,767,207
    1 * 10.000 EU
       ₩6,767,207
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-1838
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 10.000 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    10000
    Size
    3 x 0.667 ml + 18 x 5 ml
    Buffer composition
    10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Multiplex
  • 733-2552
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, without buffers
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, without buffers
    500 Tests
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 Tests
    1 * 500 Tests - ₩477,686
    ₩477,686
    1 * 500 Tests
       ₩477,686
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-2552
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Glycerol free
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    500
    Size
    1 x 0.1 ml + 1 x 1.5 ml
    Buffer composition
    25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Freeze-drying|Standard amplification
  • 733-2553
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, without buffers
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, without buffers
    2.500 Tests
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2.500 Tests
    1 * 2.500 Tests - ₩2,043,457
    ₩2,043,457
    1 * 2.500 Tests
       ₩2,043,457
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-2553
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Glycerol free
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    2500
    Size
    5 x 0.1 ml + 5 x 1.5 ml
    Buffer composition
    25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Freeze-drying|Standard amplification
  • 733-2556
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Key Buffer and MgCl2
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Key Buffer and MgCl2
    2.500 Tests
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2.500 Tests
    1 * 2.500 Tests - ₩2,123,029
    ₩2,123,029
    1 * 2.500 Tests
       ₩2,123,029
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-2556
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Glycerol free
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    2500
    Size
    5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
    Buffer composition
    10x Key Buffer and 25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Freeze-drying|Standard amplification
  • 733-2559
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Combination Buffer and MgCl2
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-free, 5 U/µl, with 10X Combination Buffer and MgCl2
    2.500 Tests
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 2.500 Tests
    1 * 2.500 Tests - ₩2,123,029
    ₩2,123,029
    1 * 2.500 Tests
       ₩2,123,029
    사양:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    733-2559
    Description
    TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
    Format
    Enzyme with/without buffer
    Features
    Glycerol free
    Hot start
    Chemically modified
    Concentration
    5 U/µl
    Units
    2500
    Size
    5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
    Buffer composition
    10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
    High fidelity
    No
    Amplicon size
    ≤ 5kb
    Processivity
    Standard
    Exonuclease activity
    5’→3’
    Product overhang
    3'A
    Storage conditions
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
    Application
    Freeze-drying|Standard amplification