이 제품에 관하여
The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진은 Avantor의 독점 리간드에 연결된 우수한 알칼리 안정성과 함께 탁월한 동적 결합 능력을 제공합니다.
새로운 단백질 A 레진은 mAb Fc 결합 단백질 및 기타 유사한 lgG 유사 분자의 정제에 사용되는 중요한 친화성 크로마토그래피 단계에서 고성능을 제공합니다.
J.T.Baker® 브랜드 화학 물질에 대해 설정한 높은 표준에 따라 Avantor에서 설계 및 제조된 BAKERBOND™ PROchievA™ 단백질 A 레진은 다른 J.T.Baker® BAKERBOND® 레진과 함께 사용하면 크로마토그래피 공정 단계의 분리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
주문 정보: GE ÄKTA™ 및 Bio-Rad NGC™를 포함하여 널리 사용되는 많은 크로마토그래피 기기에 직접 연결하도록 설계된 1ml 및 5ml 실험실 컬럼으로 편리하게 포장되어 제공됩니다.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진은 Avantor의 독점 리간드에 연결된 우수한 알칼리 안정성과 함께 탁월한 동적 결합 능력을 제공합니다.
새로운 단백질 A 레진은 mAb Fc 결합 단백질 및 기타 유사한 lgG 유사 분자의 정제에 사용되는 중요한 친화성 크로마토그래피 단계에서 고성능을 제공합니다.
J.T.Baker® 브랜드 화학 물질에 대해 설정한 높은 표준에 따라 Avantor에서 설계 및 제조된 BAKERBOND™ PROchievA™ 단백질 A 레진은 다른 J.T.Baker® BAKERBOND® 레진과 함께 사용하면 크로마토그래피 공정 단계의 분리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
주문 정보: GE ÄKTA™ 및 Bio-Rad NGC™를 포함하여 널리 사용되는 많은 크로마토그래피 기기에 직접 연결하도록 설계된 1ml 및 5ml 실험실 컬럼으로 편리하게 포장되어 제공됩니다.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Avantor J.T.Baker BAKERBOND PROchievA column packing guidelines Technical Note Avantor J.T.Baker BAKERBOND PROchievA pre-packed column guideline Avantor J.T.Baker Binding affinity of PROchievA resin to IgG-Technical Note Avantor J.T.Baker Specific binding to Fc domain of BAKERBOND PROchievA resin-Technical Note
Application 노트
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- C789-11
- C789-07
- C789-18
- C789-25
- Binding capacity:
- FIO (Target > 65 mg/ml)
- FIO (Target > 65 mg/ml)
- FIO (Target > 65 mg/ml)
- FIO (Target > 65 mg/ml)
- Storage:
- +2...+8 °C
- +2...+8 °C
- +2...+8 °C
- +2...+8 °C
사양
Product Family Options
제품 정보
- 용량재고 여부Price
- C789-11BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1사양:
More
Specifications
Cat. No.C789-11Binding capacityFIO (Target > 65 mg/ml)Storage+2...+8 °C - C789-07BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 5사양:
More
Specifications
Cat. No.C789-07Binding capacityFIO (Target > 65 mg/ml)Storage+2...+8 °C - C789-18BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin, lab column, box of 1사양:
More
Specifications
Cat. No.C789-18Binding capacityFIO (Target > 65 mg/ml)Storage+2...+8 °C - 사양:
More
Specifications
Cat. No.C789-25Binding capacityFIO (Target > 65 mg/ml)Storage+2...+8 °C
Complementary Products
제품 정보
- 제품 번호설명Pk재고 여부Price