Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥99.0% ACS, Reag. Ph. Eur. (max.0.001% Ni)
제품 번호 87027.230
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- Pk:250 g
- Seq:3545
사양
사양 테스트 결과
- Assay (Complexometric):99,0 - 102,0
- Identity (IR-Spectrum):passes test
- Insoluble in water:≤ 0,005 %
- Chlorides (Cl):≤ 0,002 %
- Sulfates (SO4):≤ 0,005 %
- Ammonium (NH4):≤ 0,05 %
- Calcium (Ca):≤ 0,005 %
- Copper (Cu):≤ 0,001 %
- Iron (Fe):≤ 0,001 %
- Lead (Pb):≤ 0,001 %
- Magnesium (Mg):≤ 0,005 %
- Manganese (Mn):≤ 0,005 %
- Nickel (Ni):≤ 0,001 %
- Potassium (K):≤ 0,01 %
- Sodium (Na):≤ 0,05 %
- Zinc (Zn):≤ 0,005 %
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
:
:291.03 g/mol
머크 색인:13,02469
용융점:57 °C
밀도:1,88 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:233-402-1
UN:1477
ADR:5.1,III
:GHS08
:GHS09
CAS 번호:10026-22-9
화학식:Co(NO₃)₂·6H₂O
MDL 번호:MFCD00149647