1-Methylimidazole (NMI) ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
동의어: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
CAS 번호:616-47-7
:
화학식:C₄H₆N₂
MDL 번호:MFCD00005292
끓는점:198 °C (1013 hPa)
EINECS:210-484-7
UN:2922
ADR:8 (6.1),II
:82.11 g/mol
:GHS06
:GHS05
사양
- Environmentally Preferable:
사양
사양 테스트 결과
- Appearance:Clear colourless to yellow liquid
- Assay (GC):min. 99.0 %
- Density (d20°C/ 4°C) :1.034 - 1.036
- Water:max. 0.5 %
- Identity (IR):Passes test