Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
공급사:   VWR Collection
VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
공급사:  VWR Collection
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
Certificates
VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
6 Options Available Below
Product Details & Documents
파우더 및 액체 샘플을 포장, 보관 또는 운송하도록 설계된 정사각형 PET 미디어 보틀입니다.
  • 정사각형 디자인으로 보관 공간을 효율적으로 사용 가능
  • 가볍고 부서지지 않으며 투명한 PET 레진
  • 보틀에 몰딩된 눈금
  • EB 멸균 보증 수준 (SAL) 10⁻⁶(ISO 11137)
  • 비발열성
VWR® 사각 PET 미디어 보틀은 클래스 100 000 클린룸 환경에서 제조됩니다. EN ISO 13485:2016에 따라 제조되었습니다.
Certifications: 보틀은 BSE/TSE, BPA 선언문 및 중금속 ROHS의 요구 사항을 충족합니다.
포장: 보틀은 개별 포장 또는 트레이 팩(케이스당 2개의 외부 팩에 개별 포장)으로 포장되어 있습니다.
주의: These bottles are not to be used for production packaging.
Specifications for Product Family
사양
  • Catalog No:
  • 391-0626
  • 391-0627
  • 391-0628
  • 391-0629
  • 391-0648
  • 391-0631
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Environmental certification:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
사양
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Version
    Colour
    높이
    외부 직경
    Cap colour
    재고 여부
    Price
  • 250
    Sterile, individually packed
    Transparent
    139,5 ±1 mm
    59,3 ±0,8 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0626
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
      Low Manufacturing Impact
  • 500
    Sterile, individually packed
    Transparent
    172,4 ±1,2 mm
    77,2 ±0,8 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 100 items
    1 * 100 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0627
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
      Low Manufacturing Impact
  • 1000
    Sterile, individually packed
    Transparent
    212,3 ±1,5 mm
    93 ±1,5 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0628
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
      Low Manufacturing Impact
  • 250
    Sterile, tray packed (24/tray, 2 trays/case)
    Transparent
    139,5 ±1 mm
    59,3 ±0,8 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 48 items
    1 * 48 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0629
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
      Low Manufacturing Impact
  • 500
    Sterile, tray packed (25/tray, 2 trays/case)
    Transparent
    172,4 ±1,2 mm
    77,2 ±0,8 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0648
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
      Low Manufacturing Impact
  • 1000
    Sterile, tray packed (12/tray, 2 trays/case)
    Transparent
    212,3 ±1,5 mm
    93 ±1,5 mm
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 24 items
    1 * 24 items
    사양:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-0631
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Environmental certification
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)