VWR®, 범용 필터 팁
Supplier: VWR Collection
About this item
VWR® 범용 낮은 잔류의 필터 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터의 품질을 높입니다.
- 가장 광범위한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바인딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
9 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 범용 낮은 잔류의 필터 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터의 품질을 높입니다.
- 가장 광범위한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바인딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
Certificates
Search by Lot NumberCOC_VWRI732-3630_1008439508 COC_VWRI732-3630_1008443802 COC_VWRI732-3630_1008645962 COC_VWRI732-3630_1008721518 COC_VWRI732-3630_1008775967
More
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 732-3709
- 732-3630
- 732-3631
- 732-3632
- 732-3633
- 732-3634
- 732-3636
- 732-3637
- 732-3638
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Environmental certification:
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Tip style용량SterileFilter길이Colour codePackedAvailabilityPrice
- Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3709Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3630Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Universal, extended, low retention10 µl++45,84 mmRed10 racks, 96 eachLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3631Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3632Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Universal, low retention100 µl++59,54 mmYellow10 racks, 96 eachLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3633Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Universal, low retention200 µl++59,54 mmYellow10 racks, 96 eachLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3634Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3636Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3637Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - Specifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.732-3638Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging