VWR®, LTS® 호환 피펫 팁
About this item
VWR® LTS® 호환 피펫 팁은 유연한 밀봉 영역과 positive 스톱으로 LTS® 호환 피펫터에 가벼운 배출력과 함께 안전한 밀봉을 제공합니다.
- LTS® 스타일 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 배출하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학을 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 보유율의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 Human DNA 없음 인증
Caution: Reloads will only fit into empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
20 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® LTS® 호환 피펫 팁은 유연한 밀봉 영역과 positive 스톱으로 LTS® 호환 피펫터에 가벼운 배출력과 함께 안전한 밀봉을 제공합니다.
- LTS® 스타일 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 배출하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학을 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 보유율의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 Human DNA 없음 인증
Caution: Reloads will only fit into empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 613-6507
- 613-6512
- 613-6495
- 613-6502
- 613-6508
- 613-6513
- 613-6496
- 613-6503
- 613-6509
- 613-6514
- 613-6497
- 613-6504
- 613-6510
- 613-6515
- 613-6498
- 613-6505
- 613-6511
- 613-6516
- 613-6499
- 613-6506
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Environmental certification:
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 용량SterileFilter길이Colour code사용 대상PackedAvailabilityPrice
- 20 µl--49,63 mmRedRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6507Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 20 µl+-49,63 mmRedRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6512Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 20 µl--49,63 mmRedRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6495Environmentally PreferableEnvironmental certification - 20 µl+-49,63 mmRedRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6502Environmentally PreferableEnvironmental certification - 250 µl--50,75 mmGreenRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6508Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 250 µl+-50,75 mmGreenRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6513Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 250 µl--50,75 mmGreenRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6496Environmentally PreferableEnvironmental certification - 250 µl+-50,75 mmGreenRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6503Environmentally PreferableEnvironmental certification - 300 µl--58,93 mmYellowRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6509Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 300 µl+-58,93 mmYellowRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6514Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 300 µl--58,93 mmYellowRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6497Environmentally PreferableEnvironmental certification - 300 µl+-58,93 mmYellowRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 5 packs/caseLog in for availability1 * 960 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6504Environmentally PreferableEnvironmental certification - 1000 µl--88,90 mmBlueRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6510Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 1000 µl+-88,90 mmBlueRainin LTS style pipettes8 racks, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6515Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 1000 µl--88,90 mmBlueRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6498Environmentally PreferableEnvironmental certification - 1000 µl+-88,90 mmBlueRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6505Environmentally PreferableEnvironmental certification - 1200 µl--97,66 mmGreyRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6511Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 1200 µl+-97,66 mmGreyRainin LTS style pipettes10 racks, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6516Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 1200 µl--97,66 mmGreyRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6499Environmentally PreferableEnvironmental certification - 1200 µl+-97,66 mmGreyRainin LTS style pipettes10 reloads, 96/pack, 4 packs/caseLog in for availability1 * 768 itemsSpecifications:
More
Specifications
Cat. No.613-6506Environmentally PreferableEnvironmental certification
Empty racks
Product Information
- Catalog #Colour설명AvailabilityPrice
- TransparentEmpty racks for 10 µl to 300 µl tip reloads, universal and LTS® compatible, autoclavableLog in for availability1 * 10 items₩0