VWR®, 범용 피펫 팁
이 제품에 관하여
VWR® 범용 낮은 보유율 피펫 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터 품질을 높입니다.
- 가장 다양한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진 및 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 15 psi, 122 °C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류율 레진을 사용하여 팁 내부에 수집하지 않고도 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
주의: Reloads will fit into emptied racks of respective racked tip version or into the empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
33 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 범용 낮은 보유율 피펫 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터 품질을 높입니다.
- 가장 다양한 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진 및 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
- 15 psi, 122 °C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류율 레진을 사용하여 팁 내부에 수집하지 않고도 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다.
Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증
주의: Reloads will fit into emptied racks of respective racked tip version or into the empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
Documents
coc_VWRI613-6417_1010314306 coc_VWRI613-6418_1010263673 coc_VWRI613-6418_1010300082 coc_VWRI613-6421_1010069483 coc_VWRI613-6421_1010263679
TDS VWR Universal Pipette Tips, 10 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 1000 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 1250 µl.pdf TDS VWR Universal Pipette Tips, 300 µl.pdf VWR® Universal Pipette Tip compatibility chart
데이터 시트
VWR® Pipet Tip Compatibility Chart.pdf
Application 노트
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 613-6462
- 613-6453
- 613-6440
- 613-6433
- 613-6416
- 613-6463
- 613-6454
- 613-6441
- 613-6434
- 613-6417
- 613-6465
- 613-6456
- 613-6442
- 613-6435
- 613-6418
- 613-6468
- 613-6458
- 613-6436
- 613-6419
- 613-6469
- 613-6459
- 613-6443
- 613-6437
- 613-6420
- 613-6470
- 613-6460
- 613-6438
- 613-6421
- 613-6471
- 613-6461
- 613-6444
- 613-6439
- 613-6422
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Waste Reducing|Sustainable Packaging
- Environmental certification:
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
- FSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plastic
사양
Product Family Options
10 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6462Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6453Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6440Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6433Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6416Environmentally PreferableEnvironmental certification
10 µl extended
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6463Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6454Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6441Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6434Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6417Environmentally PreferableEnvironmental certification
200 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6465Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6456Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6442Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6435Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6418Environmentally PreferableEnvironmental certification
250 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6468Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6458Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6436Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6419Environmentally PreferableEnvironmental certification
300 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6469Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6459Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6443Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6437Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6420Environmentally PreferableEnvironmental certification
1000 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6470Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6460Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6438Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6421Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging
1250 µl
제품 정보
- 용량Sterile길이Tip colourColour codePacked재고 여부Price
- 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6471Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6461Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
Waste Reducing|Sustainable Packaging More
Specifications
Cat. No.613-6444Environmentally PreferableWaste Reducing|Sustainable PackagingEnvironmental certificationFSC-STD-40-004 V3-1 and FSC-C154485; Compared to competitor racks, these racks use 1/3 less plasticWaste Reducing|Sustainable Packaging - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6439Environmentally PreferableEnvironmental certification - 사양:
More
Specifications
Cat. No.613-6422Environmentally PreferableEnvironmental certification
Empty racks
제품 정보
- 제품 번호Colour설명재고 여부Price
- TransparentEmpty racks for 1000 µl and 1250 µl tip reloads, universal and LTS® compatible, autoclavableLog in 재고 확인1 * 10 items₩0