Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® TraceableLive®, CO₂, 습도/온도 데이터 로거
VWR® TraceableLive®, CO₂, 습도/온도 데이터 로거
TraceableLIVE® Wi-Fi data logging CO₂ meter, CO₂: 0,00...20,00%
RH: 0,00...95,00% (non-condensing)
T: 0,00...50,00 °C, CO₂: 4% reading + 1% full scale
RH: ±3% RH (5...75%) otherwise ±5% RH
T: ±0,4, CO₂: 0,01%
RH: 0,01%
T: 0,01 °C
Catalog # 620-2694
Supplier:   VWR Collection
VWR® TraceableLive®, CO₂, 습도/온도 데이터 로거
Catalog # 620-2694
Supplier:  VWR Collection
VWR® TraceableLive®, CO₂, 습도/온도 데이터 로거
VWR® TraceableLive®, CO₂, 습도/온도 데이터 로거
TraceableLIVE® Wi-Fi data logging CO₂ meter, CO₂: 0,00...20,00%
RH: 0,00...95,00% (non-condensing)
T: 0,00...50,00 °C, CO₂: 4% reading + 1% full scale
RH: ±3% RH (5...75%) otherwise ±5% RH
T: ±0,4, CO₂: 0,01%
RH: 0,01%
T: 0,01 °C
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
TraceableLIVE®는 CO₂, 마이크로 실험실, 바이오연료 연구 및 기타 환경의 CO₂ 온도 및 습도에 대한 간단한 디지털 모니터링을 제공합니다. 일반 배송시 무료 사용자 라이언스 1개.
  • 동글이 있는 주변 장치 - 온실 및 기타 환경에 전체 장치 배치
  • CO₂ 인큐베이터에 적합한 케이블 프로브
  • CO₂, 온도, 습도, 연결 중단 및 배터리 부족 알림
  • SSL 보안-암호화된 데이터 전송
  • 모바일 푸시, E-mail 및 SMS 문자 메시지를 통해 알람 알림 가능
  • 무제한 확장성, NIST로 추적 가능한 다중 포인트 교정
  • AC 전원 구동 장치, 정전 시 백업 전원으로 설계된 배터리
프로브는 주변 동글 센서, 케이블 센서 및 미터 케이블입니다.
Ordering information: 사용자 라이선스는 1명 이상이 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 VWR 담당자에게 문의해주십시오.
Delivery information: 주변 외부 센서 1개, 퀵 스타트 가이드, AC 어댑터, 배터리, 자석, 훅 및 루프 테이프, 벽걸이 및 Traceable® 인증서가 함께 제공됩니다.
Specifications
  • Range:
    CO₂: 0,00...20,00%
    RH: 0,00...95,00% (non-condensing)
    T: 0,00...50,00 °C
  • 해상도:
    CO₂: 0,01%
    RH: 0,01%
    T: 0,01 °C
  • 설명:
    TraceableLIVE® Wi-Fi data logging CO₂ meter
  • Accuracy:
    CO₂: 4% reading + 1% full scale
    RH: ±3% RH (5...75%) otherwise ±5% RH
    T: ±0,4