Toluene ≥99.5% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
제품 번호 6784-25
공급사: MACRON AVANTOR BRAND
CAS 번호:
사양
- Pk:2,5 L
- Seq:5096
사양
사양 테스트 결과
- Assay (GC):≥99.5%
- Water (KF:≤0.03 %
- Titrable Acid (meq/g):≤0.0005
- Residue after Evaporation:≤0.002 %
- Sulfur Compounds:≤0.0003 %
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
:
:92.14 g/mol
끓는점:110.6 °C (1013 hPa)
용융점:–95 °C
인화점:4 °C
보관 온도:Ambient
EINECS:203-625-9
UN:1294
ADR:3,II
REACH:05-2114615130-69
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS 번호:108-88-3
화학식:C₆H₅CH₃
MDL 번호:MFCD00008512