Orders LinkContactUsLinkComponent
원심분리 튜브, 원뿔형 바닥
원심분리 튜브, 원뿔형 바닥
15, 17×120 mm, Glass
제품 번호 RANKTC-CP-15
공급사:   RANKEM
원심분리 튜브, 원뿔형 바닥
제품 번호 RANKTC-CP-15
공급사:  RANKEM
원심분리 튜브, 원뿔형 바닥
15, 17×120 mm, Glass
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 25 items
Product Details & Documents
원뿔형 바닥이 있는 원심분리 튜브
  • 심플한 디자인
사양
  • 직경×길이:
    17×120 mm
  • 용량:
    15
  • Material:
    Glass