VWR®, 클램프 홀더
Regular clamp holder, 0 - 18 mm grip size, Nickel-plated zinc
제품 번호 444-0917
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
클램프 홀더는 니켈 도금 아연 구조로 만들어졌습니다.
- 실험실 프레임에 클램프를 고정하는 데 적합
- 90° 에서 클램핑이 필요한 모든 곳에 사용
사양
- 설명:Regular clamp holder, 0 - 18 mm grip size
- Material:Nickel-plated zinc