ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
인증서
undefined
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
공급사:  Avantor
   지속 가능성을 위한 옵션 선택 가능
사양
  • Catalog No:
  • LISPRP8E-5-125AF
  • LISPRP8E-5-250AF
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 13.0%
  • 13.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)