VWR® 미니 파워 서플라이
Mini power supply, EU-plug
700-0856
VWR® 미니 파워 서플라이는 소형 핵산 젤 탱크에 적합한 기본적이고 경제적인 장치입니다.
- 컴팩트하고 작동이 간편함
- 기본 아가로스 핵산 분야에 적합
- 두 쌍의 출력 잭
사용자는 100V 또는 200V 중에 선택할 수 있습니다. 모든 일반 수평 젤 탱크는 표준 출력 잭과 호환됩니다.
- 설명:Mini power supply, EU-plug
- Cat. No.:700-0856
- Input:100 - 240 V
- Output:100/200 V
- Power:40 W