Orders LinkContactUsLinkComponent
일회용 스포이드, Class A, Rankem™
 :   RANKEM
일회용 스포이드, Class A, Rankem™
 :  RANKEM
일회용 스포이드, Class A, Rankem™
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.
  • 체적
  • 하나의 마크
  • 붕규산염 유리
Product Family Options
  • 설명
    용량
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,007 ml
    1
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,01 ml
    2
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipette, 공차: ±0,01 ml
    3
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,01 ml
    4
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,015 ml
    5
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipette, 공차: ±0,02 ml
    10
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipette, 공차: ±0,03 ml
    20
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,03 ml
    25
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipettes, tolerance: ±0,05 ml
    50
    1 * 10 items
    1 * 10 items
  • Transfer pipette, 공차: ±0,08 ml
    100
    1 * 10 items
    1 * 10 items