Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM for determination of iodine value
제품 번호 86182.290
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Glass bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
사양
이 제품에 관하여
:
보관 온도:Ambient
UN:2789
ADR:8,II
:GHS02
:GHS05
:7789-33-5
화학식:IBr
MDL 번호:MFCD00011353