라텍스 실험용 장갑
이 일회용 실험용 장갑은 천연고무에서 추출한 라텍스로 제조되었습니다.
- 파우더 프리, 비멸균
- 10°C ~ 30°C사이 직사광선이 없는 건조한 장소에 보관
- 제품 폐기 시 국내 관련 규정을 참조하시길 바랍니다.
장갑 길이가 길지 않기 때문에 손목부 노출에 유의할 필요가 있습니다.
: Compliant with MD Directive 93/42/EEC, EN 455, PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 420 and EN ISO 374, AQL≤1,5.
: 제품에는 아나필락시 반응을 포함한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연 라텍스를 포함하고 있습니다.
이 일회용 실험용 장갑은 천연고무에서 추출한 라텍스로 제조되었습니다.
- 파우더 프리, 비멸균
- 10°C ~ 30°C사이 직사광선이 없는 건조한 장소에 보관
- 제품 폐기 시 국내 관련 규정을 참조하시길 바랍니다.
장갑 길이가 길지 않기 때문에 손목부 노출에 유의할 필요가 있습니다.
: Compliant with MD Directive 93/42/EEC, EN 455, PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 420 and EN ISO 374, AQL≤1,5.
: 제품에는 아나필락시 반응을 포함한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연 라텍스를 포함하고 있습니다.
- Catalog No:
- 112-5397
- 112-5398
- 112-5399
- 112-5400
- 112-5401
- Ambidextrous / hand-specific:
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Ambidextrous
- Disposable / reusable:
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Disposable
- Latex / latex-free:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Powdered / powder-free:
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Powder-free
- Finish:
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Cuff style:
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Beaded
- Beaded
Product Family Options
- 장갑 사이즈길이두께직경Packed
Specifications
Cat. No.112-5397Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatexPowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedSpecifications
Cat. No.112-5398Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatexPowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedSpecifications
Cat. No.112-5399Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatexPowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedSpecifications
Cat. No.112-5400Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatexPowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeadedSpecifications
Cat. No.112-5401Ambidextrous / hand-specificAmbidextrousDisposable / reusableDisposableLatex / latex-freeLatexPowdered / powder-freePowder-freeFinishTexturedCuff styleBeaded