Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 클린룸 마스크
VWR®, 클린룸 마스크
VWR®, 클린룸 마스크
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR®, 클린룸 마스크
VWR®, 클린룸 마스크
2 Options Available Below
Product Details & Documents
끈이 있는 부직포로 만든 클린룸 마스크.
  • 라텍스 프리
  • 높은 세균 여과 효율
  • 10⁻⁶의 멸균 보증 수준의 멸균 버전
  • 산업용 및 클린룸 전용; COVID-19에 대한 보호용으로 사용하지 마십시오
  • 이 제품은 규정 (EU) 2017/745/ Directive 93/42/EEC에 따르면 의료 및 임상 사용을 위한 의료 기기가 아닙니다
  • 이 제품은 규정 (EU) 2016/425에 따르면 개인 보호 장비 (PPE)가 아닙니다
밀도: 20g/m²(전면 레이어); 25g/m²(후면 레이어); 28g/m²(중앙).
Certifications: IEST 레벨 2(≥0,5 µ의 경우 2440 counts/ft³)를 충족합니다.
포장: 팩 당 마스크 50개, 케이스당 10개.
Product Family Options
제품 정보
  • Type
    Colour
    재고 여부
    Price
  • Non sterile, with ties
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 50 items
    1 * 50 items
  • Sterile, with ties
    White
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 500 items
    1 * 500 items