Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® Kangaroo™, 디지털 온도계
VWR® Traceable® Kangaroo™, 디지털 온도계
–50,0...300,0 °C (–58,0...572,0 °F), probe, ±1 °C (–30...250 °C); ±2, 0,1° (–19,9...+199,9 °C); 1 °C, 19,1L× Ø 0,36 cm (7,5×0,14") , 64×13×102 mm, 78 g (2,75 oz.), 1,07
제품 번호 620-2714
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable® Kangaroo™, 디지털 온도계
제품 번호 620-2714
공급사:  VWR Collection
VWR® Traceable® Kangaroo™, 디지털 온도계
VWR® Traceable® Kangaroo™, 디지털 온도계
–50,0...300,0 °C (–58,0...572,0 °F), probe, ±1 °C (–30...250 °C); ±2, 0,1° (–19,9...+199,9 °C); 1 °C, 19,1L× Ø 0,36 cm (7,5×0,14") , 64×13×102 mm, 78 g (2,75 oz.), 1,07
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
포켓 사이즈 온도게는 휴대성을 위한 편리한 케이블 보관 및 프로브 브래킷을 갖추고 있습니다.
  • 정밀 메모리 기능은 언제든지 최고/최저 온도 측정값을 자동으로 캡쳐 및 호출합니다, °F/°C 전환 가능
  • 효율적인 알람은 온도가 알람이 아닌 상태로 돌아올 때까지 매분 계속 울립니다
Traceable® Kangaroo™ 온도계는 장치 후면의 릴 컴파트먼트 파우치에 106,7cm(42") 프로브 고정 장치를 보관합니다. 모든 주머니에 맞는 완벽한 휴대 장치 또는 편리한 플립 오픈 스탠드를 사용하십시오. 제공된 산화은 배터리는 1년동안 계속 작동합니다. 큰 1,9cm(¾") 숫자는 6.1m(20')에서 읽을 수 있습니다.
직관적이여서 지침을 읽을 필요 없이 모든 사용자가 동일한 결과를 기록할 수 있습니다. 하이 및 로우 알람을 1°단위로 프로그래밍 할 수 있습니다. HOLD 키를 누르면 디스플레이가 정지되어 현재 측정값을 기록합니다.
Certifications: CE 마크. A2LA의 인증을 받은 ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) 교정 실험실의 정확성을 보장하는 개별 번호의 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. NIST 또는 CIPM 상호 인정 협약에 서명한 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통해 SI단위로 측정의 추적 가능성을 나타냅니다.
주문 정보: 배터리, 스테인리스 스틸 프로브, 케이블, 플립오픈 스탠드 및 Traceable® 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
사양
  • Range:
    –50,0...300,0 °C (–58,0...572,0 °F), probe
  • 해상도:
    0,1° (–19,9...+199,9 °C); 1 °C
  • Weight:
    78 g (2,75 oz.)
  • W×D×H:
    64×13×102 mm
  • Accuracy:
    ±1 °C (–30...250 °C); ±2
  • Cable length:
    1,07
  • Probe:
    19,1L× Ø 0,36 cm (7,5×0,14")